Principaux documents
R788872
4-ACETYL-5-METHYL-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.242
Numéro MDL:
Autres remarques