Key Documents
R675857
2-((10-((2-AMINOETHYL)THIO)-9-ANTHRYL)THIO)ETHANAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22Cl2N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.423
Numéro MDL:
Autres remarques