Principaux documents
R583162
2-(((4-CHLOROPHENYL)SULFONYL)OXY)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10ClNO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.801
Numéro MDL:
Autres remarques