Principaux documents
R583022
2-AMINO-4-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.401
Numéro MDL:
Autres remarques