Principaux documents
R541494
3-(THIOPHENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.411
Numéro MDL:
Autres remarques