Principaux documents
R516155
6-CHLORO-2-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.173
Numéro MDL:
Autres remarques