Principaux documents
R470597
3-CARBAZOL-9-YL-PROPIONIC ACID (4-ETHYL-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.47
Numéro MDL:
Autres remarques