Principaux documents
R413054
8-CYANO-NAPHTHALENE-1-SULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H6NNaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.229
Numéro MDL:
Autres remarques