Principaux documents
R412341
2-(4-DIMETHYLAMINO-PHENYL)-5,6-DIMETHYL-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.388
Numéro MDL:
Autres remarques