Principaux documents
R277894
COPROPORPHYRIN III TETRAISOPROPYL ESTER, SYNTHETIC
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C48H62N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
823.051
Numéro MDL:
Autres remarques