Principaux documents
R219746
3-BETA-ACETOXY-5,8-EPIDIOXY-23,24-DINOR-5-ALPHA,8-ALPHA-CHOL-9(11)-EN-22-AL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H34O5
Poids moléculaire :
402.536
Numéro MDL:
Autres remarques