QBD11389
t-Boc-N-amido-dPEG®24-amido-dPEG®23-amine
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
t-Boc-N-amido-PEG24-amido-PEG23-amine, t-Boc-PEG-amine, t-Boc-PEG47-NH2
About This Item
Produits recommandés
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable