Key Documents
QBD11345
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H54F4O15
Poids moléculaire :
766.77
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
Caractéristiques et avantages
Hydroxy-dPEG ®₁₂-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable