Principaux documents
PH009215
2-(4-methylphenyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.314
Numéro MDL:
Autres remarques