Principaux documents
PH009110
N,N-dimethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine 1,1-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.256
Numéro MDL:
Autres remarques