Principaux documents
PH006647
methyl 2-hydroxy-5-[(E)-phenyldiazenyl]benzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.263
Numéro MDL:
Autres remarques