Principaux documents
PH006463
methyl 10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.303
Numéro MDL:
Autres remarques