Key Documents
PH004334
7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.23
Numéro MDL:
Autres remarques