Principaux documents
PH000035
1-CYCLOHEXYL-1-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.