P66602
2-Pyridinemethanol
98%
Synonyme(s) :
ω-Hydroxy-2-picoline, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, 2-Pyridyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup