NRS5600MWIPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 8 in., medium wall
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass tube
Caractéristiques
medium wall
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-600-MW-IPV-8
Paramètres
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Longueur
8 in.
Diam. du tube
5 mm