NORS175001
Tubes Bruker Match™
O.D. × L 1.7 mm × 100 mm, volume 45 μL
Synonyme(s) :
precision machined NMR tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-1.7-500-1
D.E. × L
1.7 mm × 100 mm
Taille
100 mm
Volume
45 μL
Épaisseur de la paroi
0.4 mm
Couleur
natural cap
Catégories apparentées
Description générale
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.