NOR1008UP7
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 400 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
glass tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell 1008-UP-7
Paramètres
400 MHz frequency
Longueur
7 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
Courbure
±0.007 mm
Concentricité
±0.005 mm
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
1.24 mm