N21200
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
95%
Synonyme(s) :
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Clé InChI
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves