N10845
3-Nitrobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Clé InChI
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3