Key Documents
MT51350064
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 30 mL, 468 mV/pH 0.1
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350064
Volume
6 x 30 mL
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable