Principaux documents
MT51340293
Mettler-Toledo InLab® membrane kit for InLab® 605 dissolved oxygen sensor
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340293
Informations légales
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable