Key Documents
MS101-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
MS101
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NB.61
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
electrode medium serpentine
BN/SiO2 coating
Fabricant/nom de marque
MS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome