M84402
3-Methylthiophene
98%
Synonyme(s) :
β-Methylthiophene, 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C/738 mmHg (lit.)
Pf
−69 °C (lit.)
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup