Key Documents
M11006
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
m-Anisyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro Beilstein :
2042063
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.540 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C/723 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Clé InChI
IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Elyse A Baroncini et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 1041-1051 (2018-03-06)
Growing environmental and economic concerns as well as the uncertainty that accompanies finite petrochemical resources contributes to the increase in research and development of bio-based, renewable polymers. Concurrently, industrial and consumer demand for smaller, safer, and more flexible technologies motivates