Key Documents
L480304
3-HYDROXY-4-(1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)-1H-PYRROLE-2,5-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.236
Numéro MDL:
Autres remarques