L4206
3,5-Lutidine
≥98%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethylpyridine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
169-170 °C (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup