Key Documents
L200980
1-(4-METHYLPHENYL)-3-({4-[(4-{[3-(4-METHYLPHENYL)-3-OXOPROPYL]SULFANYL}PHENYL)SULFANYL]PHENYL}SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H30O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.787
Numéro MDL:
Autres remarques