Principaux documents
L152080
METHYL 3-(DIMETHYLAMINO)-2-((2-THIENYLCARBONYL)AMINO)ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.31
Numéro MDL:
Autres remarques