Principaux documents
L110167
4-(2-((CYCLOHEXYLAMINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PH 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.554
Numéro MDL:
Autres remarques