KN8971300007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × camber 7 in. × 25 μm × 38 μm
Synonyme(s) :
897130-0007
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897130-0007
Paramètres
300 MHz frequency
L × courbure × courbure
7 in. × 25 μm × 38 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.