JKA3076
mPEG2K-Thioctic acid
average Mn 2000
About This Item
Formule linéaire :
(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2CH2CH2C3S2H5
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 2000
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable