Key Documents
JKA13013
Sigma-Aldrich
mPEG6-SH
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2SH
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable