Principaux documents
GF99246561
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
980mm rod, 3mm diameter, extruded
Synonyme(s) :
MG017910
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 992-465-61