GF98486982
Iridium
foil, 25x25mm, thickness 0.15mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR000215
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 984-869-82
Résistivité
4.71 μΩ-cm
Point d'ébullition
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N