Key Documents
GF92800548
Manganese
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
MN006201
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141724
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.95%
Forme
flakes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 928-005-48
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable