Key Documents
GF91003812
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.012 mm, size 360 × 360 mm, condition biaxially oriented
Synonyme(s) :
ES361015
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 910-038-12
Taille
360 × 360 mm
Épaisseur
0.012 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable