GF89631760
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, purity 98.7%, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
MN000171
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98.7%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-317-60
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.016 mm
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable