GF84174071
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonyme(s) :
PT025835
About This Item
Produits recommandés
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Pureté
99.999%
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 841-740-71
Longueur
2 m
Diam. du conducteur
0.05 mm
Épaisseur de l'isolation
0.009 mm