Principaux documents
GF84077725
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 50 x 75mm, 1.0mm thickness
Synonyme(s) :
W 180400
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 840-777-25
Taille × épaisseur
50 mm × 75 mm × 1.0 mm