GF78673933
Silver/Copper
wire, Ag72%/Cu28%, 1.0 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
AG065160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 786-739-33
Longueur
10 m
Diamètre
1.0 mm