GF75301668
Samarium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Samarium, SM000200
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 753-016-68
Résistivité
91.4 μΩ-cm, 0°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.025 mm
Point d'ébullition
1794 °C (lit.)
Pf
1074 °C (lit.)
Densité
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clé InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable