Key Documents
GF75231558
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
Synonyme(s) :
AL607975
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 752-315-58
Longueur
500 mm
Diamètre
10.0 mm