GF74903788
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
AL607160
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 749-037-88
Longueur
500 mm
D.E.
8.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm