GF74687260
Alumina
rod, 20.0 mm diameter, length 50 mm, bulk density 0.78 g/cm3
Synonyme(s) :
AL607992
About This Item
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 746-872-60
Longueur
50 mm
Diamètre
20.0 mm
Masse volumique apparente
0.78 g/cm3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable